4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303367-5G PC303367-1G
APOSPC303367-5GEA 1130 CHF
APOSPC303367-5G APOSPC303367-1G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formel: C₈H₅Cl₂FO₂
MW: 223,029 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30726936
CAS-Nummer: 2149599-01-7