4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303366-1G
PC303366-250MG
APOSPC303366-1GEA
627
CHF
APOSPC303366-1G
APOSPC303366-250MG
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
4-Bromo-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₃BrF₆O₂ MW: 337,013 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28727899 CAS-Nummer: 1805511-32-3 |