5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303361-5G
PC303361-1G
APOSPC303361-5GEA
477
CHF
APOSPC303361-5G
APOSPC303361-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide 97%
5-Chloro-2,4-difluorobenzamide
Formel:
C₇H₄ClF₂NO MW: 191,563 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28750484 CAS-Nummer: 1805526-09-3 |