5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303359-1G PC303359-5G
APOSPC303359-1GEA 92.3 CHF
APOSPC303359-1G APOSPC303359-5G
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
5-Chloro-2,4-difluorobenzylamine
Formel: C₇H₆ClF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08458696
CAS-Nummer: 924818-16-6