5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303356-1G PC303356-5G
APOSPC303356-1GEA 88.9 CHF
APOSPC303356-1G APOSPC303356-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile 97%
5-Chloro-2,4-difluorophenylacetonitrile
Formel: C₈H₄ClF₂N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28402683
CAS-Nummer: 1429422-26-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III