5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303353-5G
PC303353-1G
PC303353-10G
APOSPC303353-5GEA
180
CHF
APOSPC303353-5G
APOSPC303353-1G
APOSPC303353-10G
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzaldehyde
Formel:
C₇H₃ClF₂O MW: 176.548 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07782052 CAS-Nummer: 695187-29-2 |