2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303350-5G PC303350-1G
APOSPC303350-5GEA 946 CHF
APOSPC303350-5G APOSPC303350-1G
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline 97%
2-Bromo-5-chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel: C₇H₄BrClF₃NO
MW: 290,465 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28734569
CAS-Nummer: 868406-81-9