2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303338-1G PC303338-5G
APOSPC303338-1GEA 347 CHF
APOSPC303338-1G APOSPC303338-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel: C₈H₈ClFO
MW: 174,6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24034286
CAS-Nummer: 1536543-76-6