3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303333-5G
PC303333-1G
APOSPC303333-5GEA
955
CHF
APOSPC303333-5G
APOSPC303333-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide
Formel:
C₁₀H₇BrF₆ MW: 321,057 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18762083 CAS-Nummer: 160376-84-1 UN: 3265 ADR: 8,III |