α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303332-5G PC303332-1G
APOSPC303332-5GEA 1150 CHF
APOSPC303332-5G APOSPC303332-1G
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
α,2-Dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₁₀H₁₀BrF₃
MW: 267.086 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30502875
CAS-Nummer: 2149597-33-9
UN: 3265
ADR: 8 III