4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Lieferant: Apollo Scientific
PC303331-1G
PC303331-5G
APOSPC303331-1GEA
379
CHF
APOSPC303331-1G
APOSPC303331-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzylamine
Formel:
C₈H₉ClFN MW: 173,615 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23712148 CAS-Nummer: 1427373-84-9 |