4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303327-5G
PC303327-1G
APOSPC303327-5GEA
960
CHF
APOSPC303327-5G
APOSPC303327-1G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide 98%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzamide
Formel:
C₈H₇ClFNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28751776 CAS-Nummer: 1807267-72-6 |