4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303325-1G PC303325-250MG
APOSPC303325-1GEA 358 CHF
APOSPC303325-1G APOSPC303325-250MG
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20660427
CAS-Nummer: 177211-31-3