4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303322-1G
PC303322-5G
APOSPC303322-1GEA
344
CHF
APOSPC303322-1G
APOSPC303322-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl bromide
Formel:
C₈H₇BrClF MW: 237.497 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28751990 CAS-Nummer: 1805042-29-8 |