4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303321-1G
PC303321-5G
APOSPC303321-1GEA
347
CHF
APOSPC303321-1G
APOSPC303321-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol 97%
4-Chloro-2-fluoro-5-methylbenzyl alcohol
Formel:
C₈H₈ClFO MW: 174,6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28751970 CAS-Nummer: 1805042-06-1 |