3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303317-5G PC303317-1G
APOSPC303317-5GEA 1150 CHF
APOSPC303317-5G APOSPC303317-1G
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid 98%
3,6-Difluoro-2-methoxyphenylacetic acid
Formel: C₉H₈F₂O₃
MW: 202,155 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18395260
CAS-Nummer: 1261675-72-2