2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303313-5G
PC303313-1G
PC303313-10G
APOSPC303313-5GEA
144
CHF
APOSPC303313-5G
APOSPC303313-1G
APOSPC303313-10G
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline 98%
2,5-Dichloro-4-fluoroaniline
Formel:
C₆H₄Cl₂FN MW: 180,007 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06808808 CAS-Nummer: 2729-37-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |