2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303305-1G
PC303305-5G
APOSPC303305-1GEA
417
CHF
APOSPC303305-1G
APOSPC303305-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid
Formel:
C₉H₈F₂O₂ MW: 186,155 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20656599 CAS-Nummer: 367955-02-0 |