6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303298-1G
PC303298-5G
APOSPC303298-1GEA
418
CHF
APOSPC303298-1G
APOSPC303298-5G
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde 97%
6-Methoxy-2,3,4-trifluorobenzaldehyde
Formel:
C₈H₅F₃O₂ MW: 190,119 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28801325 CAS-Nummer: 1785350-84-6 |