2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303294-1G
PC303294-250MG
APOSPC303294-1GEA
1050
CHF
APOSPC303294-1G
APOSPC303294-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₈H₅F₆NO₂S MW: 293,186 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29277491 CAS-Nummer: 146533-45-1 |