6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303283-1G
PC303283-250MG
APOSPC303283-1GEA
1560
CHF
APOSPC303283-1G
APOSPC303283-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetic acid
Formel:
C₉H₇ClF₂O₂ MW: 220.6 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29038431 CAS-Nummer: 1858250-10-8 |