6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303282-1G PC303282-250MG
APOSPC303282-1GEA 1420 CHF
APOSPC303282-1G APOSPC303282-250MG
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylphenylacetonitrile
Formel: C₉H₆ClF₂N
MW: 201.6 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29038430
CAS-Nummer: 1858250-05-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III