2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303254-1G
PC303254-250MG
APOSPC303254-1GEA
1300
CHF
APOSPC303254-1G
APOSPC303254-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile 97%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylphenylacetonitrile
Formel:
C₁₀H₉F₂NO MW: 197,181 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986852 CAS-Nummer: 1706461-19-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |