2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303246-1G
PC303246-250MG
APOSPC303246-1GEA
1340
CHF
APOSPC303246-1G
APOSPC303246-250MG
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃ClF₄O₃S Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054222 CAS-Nummer: 1446478-70-1 |