2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303244-1G
PC303244-5G
APOSPC303244-1GEA
323
CHF
APOSPC303244-1G
APOSPC303244-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formel:
C₇H₃Cl₂F₃O₂S MW: 279,064 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06408806 CAS-Nummer: 874814-70-7 UN: 1759 ADR: 8,II |