3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303231-1G PC303231-250MG
APOSPC303231-1GEA 1080 CHF
APOSPC303231-1G APOSPC303231-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formel: C₉H₄Cl₂F₃NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054208
CAS-Nummer: 1706458-58-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III