2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 1080 CHF
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242,628 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054211
CAS-Nummer: 1706458-18-5