2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303226-1G PC303226-250MG
APOSPC303226-1GEA 1080 CHF
APOSPC303226-1G APOSPC303226-250MG
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formel: C₇H₅ClF₂O₃S
MW: 242,628 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12922651
CAS-Nummer: 1208074-96-7