2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303223-1G
PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA
1080
CHF
APOSPC303223-1G
APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₀H₈F₄O₂ MW: 236.163 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054191 CAS-Nummer: 1706452-86-9 |