3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 946 CHF
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formel: C₈H₂Cl₂F₃NO
MW: 256.009 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054210
CAS-Nummer: 1706458-14-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III