2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303202-1G PC303202-250MG
APOSPC303202-1GEA 1050 CHF
APOSPC303202-1G APOSPC303202-250MG
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₆H₂Cl₃F₅O₂S₂
MW: 371,56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054216
CAS-Nummer: 1706430-41-2
UN: 3265
ADR: 8,III