3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC303197-1G
PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA
918
CHF
APOSPC303197-1G
APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel:
C₈H₄BrCl₂F₃ MW: 307,923 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28103368 CAS-Nummer: 1823323-67-6 UN: 3265 ADR: 8,III |