3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303196-1G PC303196-250MG
APOSPC303196-1GEA 918 CHF
APOSPC303196-1G APOSPC303196-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formel: C₈H₄BrCl₂F₃O
MW: 323.922 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054207
CAS-Nummer: 1706435-11-1
UN: 3265
ADR: 8 III