2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303191-1G
PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA
836
CHF
APOSPC303191-1G
APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel:
C₈H₇ClF₃NO MW: 225,595 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986849 CAS-Nummer: 1706436-22-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |