2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303177-1G
PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA
811
CHF
APOSPC303177-1G
APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₂Cl₃FO₂S MW: 263,501 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054218 CAS-Nummer: 1706446-66-3 UN: 1760 ADR: 8,III |