4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 784 CHF
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formel: C₉H₇BrF₄
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054202
CAS-Nummer: 1706438-98-3
UN: 1760
ADR: 8,II