3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 610 CHF
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formel: C₈H₅Cl₂F₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054206
CAS-Nummer: 1706458-54-9