3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303171-1G
PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA
744
CHF
APOSPC303171-1G
APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formel:
C₈H₂Cl₃F₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054195 CAS-Nummer: 1706458-00-5 |