2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303163-1G PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA 688 CHF
APOSPC303163-1G APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄ClF₄N
MW: 213.56 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986847
CAS-Nummer: 105172-78-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III