5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303162-5G
PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA
688
CHF
APOSPC303162-5G
APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₈H₇ClF₃NO MW: 225,595 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986859 CAS-Nummer: 1706461-21-3 |