4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303161-1G PC303161-250MG
APOSPC303161-1GEA 648 CHF
APOSPC303161-1G APOSPC303161-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel: C₉H₈F₄O
MW: 208.153 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054201
CAS-Nummer: 1706458-48-1