3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 634 CHF
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₃Cl₂F₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28054198
CAS-Nummer: 1686130-35-7