3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC303158-1G
PC303158-250MG
APOSPC303158-1GEA
648
CHF
APOSPC303158-1G
APOSPC303158-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formel:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054205 CAS-Nummer: 1706430-32-1 |