2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303156-1G
PC303156-250MG
APOSPC303156-1GEA
609
CHF
APOSPC303156-1G
APOSPC303156-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formel:
C₉H₈F₄O Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28054187 CAS-Nummer: 1706457-94-4 |