5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303150-1G
PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA
463
CHF
APOSPC303150-1G
APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formel:
C₈H₇F₄NO MW: 209,141 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986861 CAS-Nummer: 1706430-25-2 |