4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303138-1G
PC303138-250MG
APOSPC303138-1GEA
852
CHF
APOSPC303138-1G
APOSPC303138-250MG
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Methoxy-3-methyl-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formel:
C₁₁H₁₁F₃O₃ MW: 248.198 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986835 CAS-Nummer: 1706446-17-4 |