2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303132-10G PC303132-5G PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA 582 CHF
APOSPC303132-10G APOSPC303132-5G APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₄Cl₂F₃N
MW: 230,015 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27986858
CAS-Nummer: 103995-81-9
UN: 1759
ADR: 8,III