3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC303119-1G
PC303119-5G
APOSPC303119-1GEA
271
CHF
APOSPC303119-1G
APOSPC303119-5G
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorophenylacetic acid
Formel:
C₁₂H₁₄F₂O₃ MW: 244,235 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27986844 CAS-Nummer: 1706446-28-7 |