2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC303104-5G PC303104-1G
APOSPC303104-5GEA 296 CHF
APOSPC303104-5G APOSPC303104-1G
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formel: C₉H₇F₆N
MW: 243,149 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06212780
CAS-Nummer: 286010-20-6
UN: 3259
ADR: 8,III