5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
PC303103-10G
PC303103-5G
APOSPC303103-10GEA
474
CHF
APOSPC303103-10G
APOSPC303103-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)benzamide
Formel:
C₉H₈F₃NO MW: 203,161 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06660293 CAS-Nummer: 886502-71-2 |